Principaux documents
700916
Sigma-Aldrich
12-Bromododecanonitrile
97%
Synonyme(s) :
11-Bromoundecyl cyanide, 12-Bromododecanenitrile, 12-Bromolauronitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.473
Densité
1.110 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
Clé InChI
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C