Documents
700908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-(6-Chloro-3-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Chloropyridine-5-boronic acid MIDA ester, 6-Chloro-3-pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10BClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
222-226 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C10H10BClN2O4/c1-14-5-9(15)17-11(18-10(16)6-14)7-2-3-8(12)13-4-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
PVUDAIRKNDZTBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable