Principaux documents
699934
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
102-107 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1onc(-c2ccc(Br)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
YQMIITZUGLDSDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable