Documents
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinylboronic acid MIDA ester
95%
Synonyme(s) :
4-Pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable