Principaux documents
698709
Sigma-Aldrich
Allylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
2-Allyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12BNO4
Poids moléculaire :
197.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(CC=C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
RKMASTMFHKLQNL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
May contain up to 10 wt. % dimethyl sulfoxide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sabin Llona-Minguez et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(20), 7394-7398 (2015-03-27)
A two-step synthesis of structurally diverse pyrrole-containing bicyclic systems is reported. ortho-Nitro-haloarenes coupled with vinylic N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates generate ortho-vinyl-nitroarenes, which undergo a "metal-free" nitrene insertion, resulting in a new pyrrole ring. This novel synthetic approach has a wide