Principaux documents
698180
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)silyl vinyl ether
Synonyme(s) :
Tris(trimethylsilyl)silyloxyethylene, Vinyloxytris(trimethylsilyl)silane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H30OSi4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
51-61 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)[Si](OC=C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H30OSi4/c1-11-12-16(13(2,3)4,14(5,6)7)15(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
Clé InChI
WPZQENSANSNYSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Diastereoselective [2+2] cyclizations
  • Cross-Aldol cascade reaction
  • Diastereoselective sequential reactions for generating polyols
  • Accessing distinct diastereomers and 4-component reactions
  • Supersilyl-directed aldol reactions
  • Strong electron-donating effect of the supersilyl group operates only in the α-position and not in the β-position
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.0 °F
Point d'éclair (°C)
77.8 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges