698148
3-Nitrophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
6-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
211-215 °C
Chaîne SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11BN2O6/c1-13-6-10(15)19-12(20-11(16)7-13)8-3-2-4-9(5-8)14(17)18/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
COEHPTUYNRXODY-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable