Principaux documents
697990
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11BN2O4
Poids moléculaire :
258.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
255-262 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
Clé InChI
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable