Principaux documents
696404
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-N-Boc-piperidine-3-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-N-Boc-nipecotic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, Ethyl (3S)-1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
Pf
35-40 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C