Principaux documents
695750
Sigma-Aldrich
Ethyl (5-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10BrFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
34-39 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-5-7(12)3-4-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
XODIHCQWLRSGQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C