Principaux documents
695416
Sigma-Aldrich
2-(4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)acetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11FO3/c15-11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Clé InChI
VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable