Key Documents
69503
Sigma-Aldrich
Methyltripropylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Concentration
~20% in H2O (T)
Chaîne SMILES 
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC