Principaux documents
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
Synonyme(s) :
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 694517, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Gamme de produits
QuadraPure®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Taille des particules
400-1100 μm
Application
Application: Metal scavenger: Fe(ΙΙΙ), Pd(ΙΙ), Rh(ΙΙΙ)
Informations légales
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)