Principaux documents
694207
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H38ClN2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
212-220 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(P2Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H38ClN2P/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)28-15-16-29(30(28)27)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20H,15-16H2,1-8H3
Clé InChI
GOXQIZBBMCFUBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable