Principaux documents
694010
Sigma-Aldrich
1H-Benzo[g]indole-3-carbaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Formyl-1H-benzo[g]indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
231-236 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1c[nH]c2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H9NO/c15-8-10-7-14-13-11-4-2-1-3-9(11)5-6-12(10)13/h1-8,14H
Clé InChI
NYIGHGXJJVOYCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
Useful starter in indole and natural product synthesis[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2450-2450 (1973)