Key Documents
692344
Sigma-Aldrich
DPBP-bidentate phosphine
95%
Synonyme(s) :
2,2′ Bis(diphenylphosphino)benzophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H28OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
152-156 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C37H28OP2/c38-37(33-25-13-15-27-35(33)39(29-17-5-1-6-18-29)30-19-7-2-8-20-30)34-26-14-16-28-36(34)40(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
Clé InChI
RKNMFQXZZRUBQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for benzophenone-derived catalysts
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7473793
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable