Principaux documents
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-Methylphenyl)sulfonyl)benzyl]diphenylphosphinic amide
95%
Synonyme(s) :
N-(Diphenylphosphinyl-α-(p-tosyl)benzyl amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H24NO3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
140-144 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
Clé InChI
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable