Documents
691429
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxybenzoic acid
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
98-102 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves