Key Documents
690538
Sigma-Aldrich
3-Aminocrotononitrile
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Synonyme(s) :
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH3)=CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.10
Numéro Beilstein :
1719815
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Forme
flakes
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
Clé InChI
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable