Principaux documents
690236
Sigma-Aldrich
(R)-N-(α-Methylbenzyl)hydroxylamine oxalate salt
≥96%
Synonyme(s) :
R)-N-Hydroxy-α-methyl-benzenemethanamine ethanedioate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO · C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.C[C@@H](NO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO.C2H2O4/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2-7,9-10H,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t7-;/m1./s1
Clé InChI
GUXMGLCOBSBIKH-OGFXRTJISA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges