Documents
690112
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R)-3,3′-Bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C50H58O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
690.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95% (HPLC)
Forme
solid
Pureté optique
ee: ≥98.0%
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5ccccc45)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H58O2/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47(49(43)51)48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)52)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32,51-52H,1-12H3
Clé InChI
BCAHCEFAVPAFSH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable