Principaux documents
689955
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4,5-dimethoxynitrobenzene, 4-Bromo-5-nitroveratrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.06
Beilstein:
2270367
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (HPLC)
99%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
COc1cc(Br)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DGUDEQARXVYDBS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable