Principaux documents
689602
Sigma-Aldrich
4-(Triphenylphosphonio)butane-1-sulfonate
99%
Synonyme(s) :
Triphenyl-(4-sulfo-butyl)-phosphonium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H23O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.46
Beilstein:
4018406
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.5% (HPLC)
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Impuretés
≤0.5% water
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23O3PS/c23-27(24,25)19-11-10-18-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2
Clé InChI
RKQKXPDRWYNUGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Sulfonyl-functionalized ionic liquids
  • Prostaglandins containing a sulfo group
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable