Principaux documents
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.5% (GC)
97%
Forme
crystals
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.5%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges