Principaux documents
688878
Ethyl cyclopropylideneacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Beilstein:
4175952
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C=C1CC1