688401
1,3-Phenylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Benzenediamine-15N2, 1,3-Diamino-15N2-benzene
About This Item
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Changement de masse
M+2
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup