Principaux documents
688312
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-dodecylthiophene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H27BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509
Densité
1.105 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
Clé InChI
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.