687812
Carbon nanotube array, multi-walled
vertically aligned on copper wafer substrate
Synonyme(s) :
CNT array, MWCNT array
About This Item
Matériaux
copper (wafer)
Pureté
>99.9% carbon basis
Forme
(1cm X 1cm X 0.05cm high conductivity low-oxygen copper substrate)
Composition
Carbon, >99.9% (structured (sp2) carbon. <0.1% amorphous (sp3) carbon.)
Diam. × L
100 nm × 30 μm , ±10%
Couverture de surface
surface coverage ~2 × 109 CNT/cm2 ~20/μm2
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable