Principaux documents
687618
Sigma-Aldrich
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
97%
1 G
96,80 €
96,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
96,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
146-150 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)/t7-,8+,10+,11-
Clé InChI
DJUDQBVINJIMFO-YDRMRZIKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable