Principaux documents
687030
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
147-151 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ncc(cc1C=O)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H7BrClNO/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(7-16)12(14)15-6-9/h1-7H
Clé InChI
ONLSOUWWZPSWCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable