Documents
686905
Sigma-Aldrich
4-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
164-170 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
DOAFBJFYWLESRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable