685984
Sodium aluminum hydride
hydrogen-storage grade
Synonyme(s) :
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
hydrogen-storage grade
Essai
93%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
Clé InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids