685739
O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate, ChemDose™ Tablets
Loading: 0.02mmol per tablet
Synonyme(s) :
ChemDose™ O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate Tablets, HATU impregnated tablets
About This Item
Produits recommandés
Forme
tablet
Matrice
magnesium aluminometasilicate base material
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)[C+](N(C)C)N1N=[N+]([O-])C2=C1C=CC=N2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3