Principaux documents
684783
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiobenzamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
65-69 °C
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccccc1Cl
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves