Principaux documents
683728
Sigma-Aldrich
6-Chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6,7-methylenedioxy-3-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H6ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
230-234 °C
Chaîne SMILES 
Clc1nc2cc3OCOc3cc2cc1C=O
InChI
1S/C11H6ClNO3/c12-11-7(4-14)1-6-2-9-10(16-5-15-9)3-8(6)13-11/h1-4H,5H2
Clé InChI
BFMGNLHCLPBIHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Starter in the synthesis of the quinoline based natural products[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mark A Elban et al.
Organic letters, 8(16), 3513-3516 (2006-07-28)
[reaction: see text] 10,11-Methylenedioxy-14-azacamptothecin, a potent analogue of the antitumor agent camptothecin (CPT), has been prepared via a key condensation between AB and DE ring precursors. The biological testing of this compound validated a strategy for modulation of the off-rate