Principaux documents
683590
Sigma-Aldrich
Potassium trans-3-methoxy-1-propenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7BF3KO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
173-189 °C
Chaîne SMILES 
[K+].COC\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3O.K/c1-9-4-2-3-5(6,7)8;/h2-3H,4H2,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
Clé InChI
FTWBCMBVSLEMPY-SQQVDAMQSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable