Principaux documents
683450
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-d5
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DCONDCD3
Poids moléculaire :
64.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]N(C([2H])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD
Clé InChI
ATHHXGZTWNVVOU-OMGDYAOASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)