Principaux documents
682616
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % octadecylamine
Synonyme(s) :
Nanomer® I.30E, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Contient
25-30 wt. % octadecylamine
Matrice
Montmorillonite clay base material
Taille des particules
≤20 μm
Application
For representative application data and nanocomposite processing methods see datasheets T11 and T13.
Incorporated in amine-cured epoxy polyurethanes
  • Speed up cure catalyst
  • Improve modulus
  • Increase Tg
  • Enhance chemical resistance
Informations légales
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable