682527
6-(Ferrocenyl)hexanethiol
Synonyme(s) :
6-(Mercaptohexyl)ferrocene
About This Item
Produits recommandés
Point d'ébullition
321-353 °C
Chaîne SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H17S.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
Clé InChI
YENJERDZPAXYRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.