Principaux documents
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.21
Numéro Beilstein :
6274744
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
Pf
103-105 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Autres remarques
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)