Principaux documents
682071
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid hemiester
1 G
52,30 €
5 G
234,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
52,30 €
5 G
234,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Chaîne SMILES 
OB1OCc2ccccc12
InChI
1S/C7H7BO2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
XOQABDOICLHPIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxaboroles and benzoxaboroles are useful substrates to prepare allylic and benzylic alcohols via Suzuki coupling.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis, 1148-1148 (2006)
Eric C Hansen et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(25), 8142-8143 (2006-06-22)
A novel mode of regiochemical control over the allylic [1,3]-transposition of silyloxy groups catalyzed by Re2O7 has been developed. This strategy relies on a cis-oriented vinyl boronate, generated from the Alder-ene reaction of homoallylic silyl ethers and alkynyl boronates, to