Principaux documents
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
97%
Synonyme(s) :
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15N2F6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.29
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
148-150 °C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
Clé InChI
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup