Documents
681652
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
97%
Synonyme(s) :
6-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1-indenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Point d'ébullition
76-78 °C/0.2 mmHg
Densité
1.321 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)7-3-1-6-2-4-9(14)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Clé InChI
IGDFHUWAXWFKMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup