Principaux documents
681466
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-3-carboxylate
96%
Synonyme(s) :
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
96%
Forme
solid
Pf
120-124 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Clé InChI
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to 1,2-aziridinopyrrolo-indoles.[1]
Reactant for preparation of:
  • Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
  • Glycine receptor ligands
  • Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
  • Antimicrobial agents
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Edwin Vedejs et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1794-1799 (2004-04-03)
A convergent synthetic route to the 1,2-aziridinopyrrolo(1,2-a)indole 34 has been developed. Key features of this route include the deuterium kinetic isotope effect to block undesired indole lithiation during tin-lithium exchange from 27a to 30a, the intramolecular Michael addition to generate