Documents
681458
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH(CF3)CH2CO2CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
96-101 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)CC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-11-4(10)2-3(9)5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3;1H
Clé InChI
CKVHKPQCIBOZON-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves