Principaux documents
68090
Sigma-Aldrich
4-Methylnonane
≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.28
Beilstein:
1718841
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.413
pb
163-166 °C (lit.)
Densité
0.73 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)CCC
InChI
1S/C10H22/c1-4-6-7-9-10(3)8-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
IALRSQMWHFKJJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup