Principaux documents
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Pf
121-127 °C
Chaîne SMILES 
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable