Documents
680354
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylacetyl)thiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.536
Point d'ébullition
114-116 °C/14 mmHg
Densité
1.070 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves