Key Documents
680281
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5310
Densité
1.159 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
Clé InChI
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - open cup