Principaux documents
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboran-2-yl)benzyl]morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H26BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
85-89 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
Clé InChI
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable